Print…
Cyclohexyl phenyl ketone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911369-100G OR911369-25G
APOSOR911369-100GEA 98.6 EUR
APOSOR911369-100G APOSOR911369-25G
Cyclohexyl phenyl ketone 95%
Cyclohexyl phenyl ketone
Fórmula: C₁₃H₁₆O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001467
Número CAS: 712-50-5