Print…
Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911336-100G OR911336-25G
APOSOR911336-100GEA 121 EUR
APOSOR911336-100G APOSOR911336-25G
Ethyl-2-ethoxybenzoate 95%
Ethyl-2-ethoxybenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00142907
Número CAS: 6290-24-0