Print…
2,3-Dichloroanisole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2-Dichloro-3-methoxybenzene
OR911322-100G OR911322-500G
APOSOR911322-100GEA 66.7 EUR
APOSOR911322-100G APOSOR911322-500G
2,3-Dichloroanisole 98%
2,3-Dichloroanisole
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Peso Molecular: 177.03 g/mol
Ponto de ebulição: 128
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000545
Número CAS: 1984-59-4