Print…
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, Tributylhexadecylphosphonium bromide, Tributyl(hexadecyl)phosphonium bromide, (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
OR9113-100G OR9113-25G
APOSOR9113-100GEA 219 EUR
APOSOR9113-100G APOSOR9113-25G
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide 95+%
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide
Fórmula: C₂₈H₆₀BrP
Peso Molecular: 507.65 g/mol
Ponto de Fusão: 56…58 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011775
Número CAS: 14937-45-2