Print…
Dimetil tereftalato 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR911296-100G OR911296-500G
APOSOR911296-100GEA 0 EUR
APOSOR911296-100G APOSOR911296-500G
Dimetil tereftalato 95%
Dimetil tereftalato
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 288 °C
Ponto de Fusão: 140…143 °C
Densidade: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 151 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008440
Número CAS: 120-61-6