Print…
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Nitro-N-propylpyridin-2-amine
OR911057-25G OR911057-5G
APOSOR911057-25GEA 469 EUR
APOSOR911057-25G APOSOR911057-5G
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Fórmula: C₈H₁₁N₃O₂
Peso Molecular: 181.19 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084819
Número CAS: 25948-11-2