Print…
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910998-100G OR910998-25G
APOSOR910998-100GEA 0 EUR
APOSOR910998-100G APOSOR910998-25G
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
N-Methylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Fórmula: C₆H₁₆Cl₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673143
Número CAS: 127294-77-3