Print…
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methyl-4-morpholinoaniline
OR910928-1G OR910928-250MG
APOSOR910928-1GEA 91.5 EUR
APOSOR910928-1G APOSOR910928-250MG
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso Molecular: 192.26 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09755865
Número CAS: 112900-82-0