Print…
3-Ethoxybenzoic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR910911-100G OR910911-25G OR910911-5G
APOSOR910911-100GEA 169 EUR
APOSOR910911-100G APOSOR910911-25G APOSOR910911-5G
3-Ethoxybenzoic acid 99%
3-Ethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 136…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016517
Número CAS: 621-51-2