Print…
5-Hydroxyoxindole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910617-1G OR910617-5G
APOSOR910617-1GEA 78.3 EUR
APOSOR910617-1G APOSOR910617-5G
5-Hydroxyoxindole 95%
5-Hydroxyoxindole
Fórmula: C₈H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014566
Número CAS: 3416-18-0