Print…
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910533-1G OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA 0 EUR
APOSOR910533-1G APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04492113
Número CAS: 131020-36-5