6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910493-1G
OR910493-25G
OR910493-5G
APOSOR910493-1GEA
0
EUR
APOSOR910493-1G
APOSOR910493-25G
APOSOR910493-5G
6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one 98%
6,8-Dimethylquinolin-2(1H)-one
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD15143578 Número CAS: 54904-39-1 |