Print…
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR910289-25G OR910289-5G OR910289-1G
APOSOR910289-25GEA 88.6 EUR
APOSOR910289-25G APOSOR910289-5G APOSOR910289-1G
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline 95%
4-Bromo-5-chloro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄BrClN₂O₂
Ponto de Fusão: 195…200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100159
Número CAS: 827-33-8