Print…
Mth-Glycine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-Methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR910252-1G OR910252-5G
APOSOR910252-1GEA 174 EUR
APOSOR910252-1G APOSOR910252-5G
Mth-Glycine 96%
3-Methyl-2-thiohydantoin
Fórmula: C₄H₆N₂OS
Peso Molecular: 130.165 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038425
Número CAS: 694-68-8