Print…
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-4-ethylthiazole
OR910233-1G OR910233-250MG
APOSOR910233-1GEA 371 EUR
APOSOR910233-1G APOSOR910233-250MG
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Fórmula: C₅H₉ClN₂S
Peso Molecular: 164.66 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17976987
Número CAS: 34631-53-3