Print…
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl 1H-1,2,4-triazole-1-carboxylate, 1-Boc-1,2,4-triazole
OR910221-25G OR910221-5G
APOSOR910221-25GEA 316 EUR
APOSOR910221-25G APOSOR910221-5G
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole 98%
1-tert-Butoxycarbonyl-1,2,4-triazole
Fórmula: C₇H₁₁N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042665
Número CAS: 41864-24-8