Print…
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR910150-1G OR910150-5G
APOSOR910150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR910150-1G APOSOR910150-5G
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₇IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13195706
Número CAS: 172282-34-7