Print…
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910149-1G OR910149-25G OR910149-5G
APOSOR910149-1GEA 145 EUR
APOSOR910149-1G APOSOR910149-25G APOSOR910149-5G
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole 98%
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole
Fórmula: C₁₀H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13195705
Número CAS: 1215205-91-6