Print…
2-Methyl-2H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR910128-1G OR910128-5G
APOSOR910128-1GEA 214 EUR
APOSOR910128-1G APOSOR910128-5G
2-Methyl-2H-indazole 98%
2-Methyl-2H-indazole
Fórmula: C₈H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234418
Número CAS: 4838-00-0