Print…
4-Aminobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9100-25G OR9100-100G
APOSOR9100-25GEA 21.9 EUR
APOSOR9100-25G APOSOR9100-100G
4-Aminobenzonitrile
4-Aminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007821
Número CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III