Print…
3-(p-Tolyl)propionic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909967-100G OR909967-25G OR909967-5G
APOSOR909967-100GEA 206 EUR
APOSOR909967-100G APOSOR909967-25G APOSOR909967-5G
3-(p-Tolyl)propionic acid 97%
3-(p-Tolyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016561
Número CAS: 1505-50-6