Print…
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909857-10G OR909857-1G OR909857-5G
APOSOR909857-10GEA 632 EUR
APOSOR909857-10G APOSOR909857-1G APOSOR909857-5G
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine 97%
1-(3-Chloro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09972165
Número CAS: 1020253-09-1