Print…
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Methyl-3-p-tolyl-1,2,4-oxadiazole
OR909824-10G OR909824-1G OR909824-5G
APOSOR909824-10GEA 538 EUR
APOSOR909824-10G APOSOR909824-1G APOSOR909824-5G
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
5-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Peso Molecular: 174.20 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085801
Número CAS: 81386-30-3