Print…
Cyclopentylacetonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909764-10G OR909764-1G OR909764-25G
APOSOR909764-10GEA 451 EUR
APOSOR909764-10G APOSOR909764-1G APOSOR909764-25G
Cyclopentylacetonitrile 98%
Cyclopentylacetonitrile
Fórmula: C₇H₁₁N
Peso Molecular: 109.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058671
Número CAS: 5732-87-6