Print…
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909675-1G OR909675-5G
APOSOR909675-1GEA 219 EUR
APOSOR909675-1G APOSOR909675-5G
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 98%
Ethyl-5-cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15072122
Número CAS: 1223748-44-4