4-Ethoxybenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909510-100G
OR909510-25G
OR909510-5G
APOSOR909510-100GEA
649
EUR
APOSOR909510-100G
APOSOR909510-25G
APOSOR909510-5G
4-Ethoxybenzylamine 98%
4-Ethoxybenzylamine
Fórmula:
C₉H₁₃NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02225920 Número CAS: 6850-60-8 |