Print…
4-Ethoxybenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909510-100G OR909510-25G OR909510-5G
APOSOR909510-100GEA 649 EUR
APOSOR909510-100G APOSOR909510-25G APOSOR909510-5G
4-Ethoxybenzylamine 98%
4-Ethoxybenzylamine
Fórmula: C₉H₁₃NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02225920
Número CAS: 6850-60-8