Print…
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Chloro-N,N-dimethylpyridazin-3-amine
OR909507-1G OR909507-5G
APOSOR909507-1GEA 34.8 EUR
APOSOR909507-1G APOSOR909507-5G
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
(6-Chloro-pyridazin-3-yl)dimethylamine
Fórmula: C₆H₈ClN₃
Ponto de Fusão: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02732844
Número CAS: 7145-60-0