Print…
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
OR909489-1G OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA 79.9 EUR
APOSOR909489-1G APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977801
Número CAS: 128742-76-7