Print…
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909348-10G OR909348-1G OR909348-5G
APOSOR909348-10GEA 754 EUR
APOSOR909348-10G APOSOR909348-1G APOSOR909348-5G
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride 97%
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydro-2H-indazole hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₃ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16295092
Número CAS: 1226808-56-5