Print…
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Methylbenzoimidazol-2(3H)-one
OR909301-1G OR909301-5G
APOSOR909301-1GEA 49.3 EUR
APOSOR909301-1G APOSOR909301-5G
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Fórmula: C₈H₈N₂O
Peso Molecular: 148.17 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00754728
Número CAS: 5400-75-9