Print…
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909221-100G OR909221-25G
APOSOR909221-100GEA 409 EUR
APOSOR909221-100G APOSOR909221-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile 98%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Fórmula: C₁₀H₈ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019211
Número CAS: 64399-27-5