Print…
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909208-1G OR909208-5G
APOSOR909208-1GEA 219 EUR
APOSOR909208-1G APOSOR909208-5G
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride 98%
5-Chloro-N,2-dimethylaniline hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₁Cl₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12756441
Número CAS: 1187386-18-0