Print…
3,6-Dimethoxypyridazine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909190-1G OR909190-5G
APOSOR909190-1GEA 0 EUR
APOSOR909190-1G APOSOR909190-5G
3,6-Dimethoxypyridazine 98%
3,6-Dimethoxypyridazine
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234224
Número CAS: 4603-59-2