Print…
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR909100-100G OR909100-25G
APOSOR909100-100GEA 0 EUR
APOSOR909100-100G APOSOR909100-25G
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid 98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002772
Número CAS: 6342-77-4