Print…
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chloro-3-methylphenacyl bromide
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 575 EUR
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Fórmula: C₉H₈BrClO
Ponto de Fusão: 56…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051586
Número CAS: 205178-80-9
UN: 3261
ADR: 8,III