Print…
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2-Pyridyl)propionic Acid
OR909092-1G OR909092-5G
APOSOR909092-1GEA 82.8 EUR
APOSOR909092-1G APOSOR909092-5G
3-(2-Pyridyl)propionic acid 98%
3-(2-Pyridyl)propionic acid
Fórmula: C₈H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00995159
Número CAS: 15197-75-8