Print…
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR909079-100G OR909079-25G OR909079-5G
APOSOR909079-100GEA 165 EUR
APOSOR909079-100G APOSOR909079-25G APOSOR909079-5G
2-Bromo-4-iodotoluene 98%
2-Bromo-4-iodotoluene
Fórmula: C₇H₆BrI
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07779014
Número CAS: 26670-89-3