Print…
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzhydryl-3-azetidinone, 1-Diphenylmethyl-3-azetidinone
OR9090-5G OR9090-1G OR9090-10G
APOSOR9090-5GEA 27.7 EUR
APOSOR9090-5G APOSOR9090-1G APOSOR9090-10G
1-Benzhydrylazetidin-3-one 98%
1-Benzhydrylazetidin-3-one
Fórmula: C₁₆H₁₅NO
Peso Molecular: 237.30 g/mol
Ponto de ebulição: 350…355 °C
Densidade: 1.182 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00964539
Número CAS: 40320-60-3