Print…
Triphenylphosphine 99+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9088-1KG OR9088-250G OR9088-5KG
APOSOR9088-1KGEA 78.3 EUR
APOSOR9088-1KG APOSOR9088-250G APOSOR9088-5KG
Triphenylphosphine 99+%
Triphenylphosphine
Fórmula: C₁₈H₁₅P
Ponto de ebulição: 360 °C
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 181 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003043
Número CAS: 603-35-0
EINECS: 210-036-0