Print…
4-tert-Butylbenzylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: p-tert-Butylbenzylamine
OR9087-1G OR9087-25G OR9087-5G OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA 27.7 EUR
APOSOR9087-1G APOSOR9087-25G APOSOR9087-5G APOSOR9087-100G
4-tert-Butylbenzylamine 98%
4-tert-Butylbenzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de ebulição: 124 °C
Densidade: 0,927 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00040754
Número CAS: 39895-55-1
UN: 2735
ADR: 8,III