Print…
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR908515-1G OR908515-5G
APOSOR908515-1GEA 33.5 EUR
APOSOR908515-1G APOSOR908515-5G
2,6-Diisopropylphenylboronic acid 96%
2,6-Diisopropylphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₉BO₂
Ponto de Fusão: 167…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16876786
Número CAS: 363166-79-4