Print…
2-Cyclopenten-1-one 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyclopentenone, Cyclopenten-2-one, Cyclopent-2-enone
OR9084-100G OR9084-25G OR9084-5G
APOSOR9084-100GEA 236 EUR
APOSOR9084-100G APOSOR9084-25G APOSOR9084-5G
2-Cyclopenten-1-one 98%
2-Cyclopenten-1-one
Fórmula: C₅H₆O
Ponto de ebulição: 151…154 °C
Densidade: 1,015 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001401
Número CAS: 930-30-3
EINECS: 213-213-0
UN: 1224
ADR: 3,III