Print…
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-(2-Methoxyethoxy)phenyl)boronic acid
OR908296-10G OR908296-5G
APOSOR908296-10GEA 116 EUR
APOSOR908296-10G APOSOR908296-5G
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid 97%
4-(2-Methoxyethoxy)benzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₁₃BO₄
Peso Molecular: 196.009 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03452784
Número CAS: 265664-52-6