Print…
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)(cyclopropyl)methanone
OR908214-100G OR908214-25G
APOSOR908214-100GEA 330 EUR
APOSOR908214-100G APOSOR908214-25G
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone 96%
4-Chlorophenyl cyclopropyl ketone
Fórmula: C₁₀H₉ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001295
Número CAS: 6640-25-1