Print…
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(chloromethyl)benzoate
OR908066-25G OR908066-5G
APOSOR908066-25GEA 357 EUR
APOSOR908066-25G APOSOR908066-5G
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate 95%
Methyl-2-(chloromethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.6196 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06200781
Número CAS: 34040-62-5