Print…
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,5-Dibromothiophene-2-carbaldehyde
OR908049-1G OR908049-5G
APOSOR908049-1GEA 43.5 EUR
APOSOR908049-1G APOSOR908049-5G
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
4,5-Dibromothiophene-2-carboxaldehyde
Fórmula: C₅H₂Br₂OS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00225242
Número CAS: 38071-22-6