Print…
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 2-Cyano-2-methylpropionate, 2-Cyano-2-methylpropionic Acid Ethyl Ester
OR908044-100G OR908044-25G
APOSOR908044-100GEA 253 EUR
APOSOR908044-100G APOSOR908044-25G
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate 98%
Ethyl-2-cyano-2-methylpropionate
Fórmula: C₇H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 185 °C
Densidade: 0,97 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00034667
Número CAS: 1572-98-1