Print…
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR908021-1G OR908021-25G
APOSOR908021-1GEA 132 EUR
APOSOR908021-1G APOSOR908021-25G
2-(Isopropylthio)benzoic acid 98%
2-(Isopropylthio)benzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂S
Peso Molecular: 196.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07364761
Número CAS: 41394-95-0