Print…
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907983-1G OR907983-250MG
APOSOR907983-1GEA 0 EUR
APOSOR907983-1G APOSOR907983-250MG
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile 95%
3-Bromo-5-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₇H₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16659096
Número CAS: 770718-92-8