Print…
(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-2-phenylacetic acid
OR907811-10G OR907811-1G OR907811-5G
APOSOR907811-10GEA 290 EUR
APOSOR907811-10G APOSOR907811-1G APOSOR907811-5G
(±)-α-Chlorophenylacetic acid 98%
(±)-α-Chlorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Peso Molecular: 170.5900 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037753
Número CAS: 4755-72-0